주요 문서
AMBH581767C2
Ambeed, Inc.
(2,2-Dibromovinyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
261.94
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(2,2-dibromovinyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6Br2/c9-8(10)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
CYLVUSZHVURAOY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7436-90-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)