주요 문서
AMBH581767B0
Ambeed, Inc.
1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H3ClF6/c9-6-2-1-4(7(10,11)12)3-5(6)8(13,14)15/h1-3H
InChI key
XIVDTLKMHDHQCB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/327-76-4.html
픽토그램
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)