주요 문서
AMBH5816BAB5
Ambeed, Inc.
2-(4-Amino-2-fluorophenyl)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
169.16
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(4-amino-2-fluorophenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c9-7-4-6(10)2-1-5(7)3-8(11)12/h1-2,4H,3,10H2,(H,11,12)
InChI key
OENIGBRUGRNUDR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914224-31-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)