주요 문서
AMBH5816B59A
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
294.78
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 3-(2-methoxy-2-oxoethyl)piperazine-1-carboxylate hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H22N2O4.ClH/c1-12(2,3)18-11(16)14-6-5-13-9(8-14)7-10(15)17-4;/h9,13H,5-8H2,1-4H3;1H
InChI key
KLCUUOFMKKUTEU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1858241-30-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)