주요 문서
AMBH580647D3
Ambeed, Inc.
1,3-Dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[d]imidazole-5-carbaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
190.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1,3-dimethyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazole-5-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H10N2O2/c1-11-8-4-3-7(6-13)5-9(8)12(2)10(11)14/h3-6H,1-2H3
InChI key
PFRNWHRHGONGPG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/55241-49-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)