주요 문서
AMBH580647BF
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2-methyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
199.25
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 2-methyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C10H17NO3/c1-7-8(12)5-6-11(7)9(13)14-10(2,3)4/h7H,5-6H2,1-4H3
InChI key
FQBIJMMPYGOFFR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1539946-20-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)