주요 문서
AMBH580647A8
Ambeed, Inc.
tert-Butyl (2-(bromomethyl)phenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
286.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 2-(bromomethyl)phenylcarbamate
Inchi Code
1S/C12H16BrNO2/c1-12(2,3)16-11(15)14-10-7-5-4-6-9(10)8-13/h4-7H,8H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
RRLOJNBCMQJDHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Solid or semi-solid or liquid or lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/166329-43-7.html
픽토그램
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)