주요 문서
AMBH58064708
Ambeed, Inc.
4-Fluoro-1H-indazole-7-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
161.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-fluoro-1H-indazole-7-carbonitrile
Inchi Code
1S/C8H4FN3/c9-7-2-1-5(3-10)8-6(7)4-11-12-8/h1-2,4H,(H,11,12)
InChI key
CALJWEONZADKAL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1408058-17-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1408058-17-2.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)