주요 문서
AMBH5806459B
Ambeed, Inc.
7-Bromo-3-methylimidazo[1,5-a]pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
211.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-bromo-3-methylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7BrN2/c1-6-10-5-8-4-7(9)2-3-11(6)8/h2-5H,1H3
InChI key
PSXJBEGDFGMCEW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1379355-19-7.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)