Key Documents
AMBH5806440E
Ambeed, Inc.
Methyl 4-(hydroxy(phenyl)methyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음
Iupac Name
methyl 4-[hydroxy(phenyl)methyl]benzoate
Inchi Code
1S/C15H14O3/c1-18-15(17)13-9-7-12(8-10-13)14(16)11-5-3-2-4-6-11/h2-10,14,16H,1H3
InChI key
ZNBIZPXNJOMSFQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/108475-89-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/108475-89-4.html