주요 문서
AMBH580643F9
Ambeed, Inc.
(5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
179.89
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-ylboronic acid
Inchi Code
1S/C4H4BF3N2O2/c6-4(7,8)3-2(5(11)12)1-9-10-3/h1,11-12H,(H,9,10)
InChI key
XJZGCUKCAPHOBU-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Cold-chain transportation
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1202054-12-3.html
Synonym
(3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl)boronic acid
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1202054-12-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)