주요 문서
AMBH580643C3
Ambeed, Inc.
2,4-Dichloro-7-iodoquinazoline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
324.94
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,4-dichloro-7-iodoquinazoline
Inchi Code
1S/C8H3Cl2IN2/c9-7-5-2-1-4(11)3-6(5)12-8(10)13-7/h1-3H
InChI key
OAZYTNLOQKCMDG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/959237-34-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)