주요 문서
AMBH58064338
Ambeed, Inc.
5-Bromo-1,2-dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
253.06
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-1,2-dimethyl-3-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C9H8BrF3/c1-5-3-7(10)4-8(6(5)2)9(11,12)13/h3-4H,1-2H3
InChI key
AINASRYWSBKQSE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/80245-29-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)