주요 문서
AMBH58064333
Ambeed, Inc.
Elastase-IN-3
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
250.34
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,4'-disulfanediyldiphenol
Inchi Code
1S/C12H10O2S2/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-16-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
InChI key
XGKGITBBMXTKTE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/15015-57-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)