주요 문서
AMBH5806431A
Ambeed, Inc.
PTZ-343
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
343.4
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
sodium 3-(10H-phenothiazin-10-yl)-1-propanesulfonate
Inchi Code
1S/C15H15NO3S2.Na/c17-21(18,19)11-5-10-16-12-6-1-3-8-14(12)20-15-9-4-2-7-13(15)16;/h1-4,6-9H,5,10-11H2,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
InChI key
VKGYKXFNSKEHED-UHFFFAOYSA-M
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/101199-38-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)