주요 문서
AMBH47A98FC4
Ambeed, Inc.
Methyl 2-aminobenzo[d]thiazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
208.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-amino-1,3-benzothiazole-4-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2S/c1-13-8(12)5-3-2-4-6-7(5)11-9(10)14-6/h2-4H,1H3,(H2,10,11)
InChI key
JWSQSUAAMGQUJI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1024054-68-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1024054-68-9.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)