주요 문서
AMBH47A956F1
Ambeed, Inc.
1-(Tert-butoxycarbonyl)-4,4-difluoropiperidine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
265.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-(tert-butoxycarbonyl)-4,4-difluoro-2-piperidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H17F2NO4/c1-10(2,3)18-9(17)14-5-4-11(12,13)6-7(14)8(15)16/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,16)
InChI key
BEYLYGCFFXJNQM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/661458-34-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)