주요 문서
AMBH47A91267
Ambeed, Inc.
2-(Piperidin-1-ylmethyl)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.27
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-(1-piperidinylmethyl)phenol
Inchi Code
1S/C12H17NO/c14-12-7-3-2-6-11(12)10-13-8-4-1-5-9-13/h2-3,6-7,14H,1,4-5,8-10H2
InChI key
FTKQHXNOTYHHLE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4764-13-0.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)