주요 문서
AMBH47A8E156
Ambeed, Inc.
3-Methoxybenzhydrylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
213.28
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3-methoxyphenyl)(phenyl)methanamine
Inchi Code
1S/C14H15NO/c1-16-13-9-5-8-12(10-13)14(15)11-6-3-2-4-7-11/h2-10,14H,15H2,1H3
InChI key
LIDXQEPVXSQPEE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/752924-21-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/752924-21-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)