주요 문서
AMBH47A8CFE1
Ambeed, Inc.
2-Chloro-6-(difluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
163.55
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2-chloro-6-(difluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H4ClF2N/c7-5-3-1-2-4(10-5)6(8)9/h1-3,6H
InChI key
MCCFDIGFTIGVNM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1026587-36-9.html
픽토그램
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)