주요 문서
AMBH324ABBDD
Ambeed, Inc.
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
318.49
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
diethyl 3-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}pentanedioate
Inchi Code
1S/C15H30O5Si/c1-8-18-13(16)10-12(11-14(17)19-9-2)20-21(6,7)15(3,4)5/h12H,8-11H2,1-7H3
InChI key
PPZUZFQSSULNGN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91424-39-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)