주요 문서
AMBH324ABB98
Ambeed, Inc.
3-(Difluoromethoxy)phenol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.12
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(difluoromethoxy)phenol
Inchi Code
1S/C7H6F2O2/c8-7(9)11-6-3-1-2-5(10)4-6/h1-4,7,10H
InChI key
NETVQEPAYWXLPM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
Liquid or Solid or Semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/88798-13-4.html
픽토그램
CorrosionSkull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)