주요 문서
AMBH324ABB8B
Ambeed, Inc.
3,5-Difluoro-4-methoxybenzyl Alcohol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.15
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3,5-difluoro-4-methoxyphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H8F2O2/c1-12-8-6(9)2-5(4-11)3-7(8)10/h2-3,11H,4H2,1H3
InChI key
VWDDWYZOCQFZHH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Colorless Liquid or Solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/706786-41-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/706786-41-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)