주요 문서
AMBH324ABAB5
Ambeed, Inc.
3-(1-Pyrrolidylmethyl)benzoic Acid Hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
241.72
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)11-5-3-4-10(8-11)9-13-6-1-2-7-13;/h3-5,8H,1-2,6-7,9H2,(H,14,15);1H
InChI key
BORITTZEFSYNFT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887922-93-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)