주요 문서
AMBH324AB85F
Ambeed, Inc.
4,4,4-Trihydroxytriphenylmethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
292.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4,4',4''-methanetriyltriphenol
Inchi Code
1S/C19H16O3/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15/h1-12,19-22H
InChI key
WFCQTAXSWSWIHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/603-44-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)