주요 문서
AMBH324AB76D
Ambeed, Inc.
10H-Spiro[acridine-9,9'-fluorene]
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
331.42
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
10H-spiro[acridine-9,9'-fluorene]
Inchi Code
1S/C25H17N/c1-3-11-19-17(9-1)18-10-2-4-12-20(18)25(19)21-13-5-7-15-23(21)26-24-16-8-6-14-22(24)25/h1-16,26H
InChI key
GFOZRCASAHKFFT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/92638-81-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)