주요 문서
AMBH324AB6BD
Ambeed, Inc.
N-(2,4-Dichloropyrimidin-5-yl)acetamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
206.03
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-(2,4-dichloro-5-pyrimidinyl)acetamide
Inchi Code
1S/C6H5Cl2N3O/c1-3(12)10-4-2-9-6(8)11-5(4)7/h2H,1H3,(H,10,12)
InChI key
VHZSVPKEMDVFGI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/89581-88-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/89581-88-4.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)