주요 문서
AMBH324A51DF
Ambeed, Inc.
tert-butyl 4-[4-(tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]piperidine-1-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
387.33
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
tert-butyl 4-[4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenyl]-1-piperidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C22H34BNO4/c1-20(2,3)26-19(25)24-14-12-17(13-15-24)16-8-10-18(11-9-16)23-27-21(4,5)22(6,7)28-23/h8-11,17H,12-15H2,1-7H3
InChI key
ZDJWODLFNSRSNA-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/956136-85-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)