주요 문서
AMBH3155FDE0
Ambeed, Inc.
4-Acetamidobenzylamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
164.21
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N-[4-(aminomethyl)phenyl]acetamide
Inchi Code
1S/C9H12N2O/c1-7(12)11-9-4-2-8(6-10)3-5-9/h2-5H,6,10H2,1H3,(H,11,12)
InChI key
AWRGRDOODISXNB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/25412-53-7.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)