주요 문서
AMBH3155FCB2
Ambeed, Inc.
3-(Methylsulfonyl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
184.22
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
3-(methylsulfonyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H8O3S/c1-12(10,11)8-4-2-3-7(5-8)6-9/h2-6H,1H3
InChI key
OVSMURBVBQUOSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/43114-43-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)