주요 문서
AMBH3155FB80
Ambeed, Inc.
Methyl 2-(2-chloro-1-iminoethyl)hydrazinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
165.58
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl (2Z)-2-(1-amino-2-chloroethylidene)hydrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C4H8ClN3O2/c1-10-4(9)8-7-3(6)2-5/h2,7H,6H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
LVABKAWTMNIXBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/155742-64-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)