주요 문서
AMBH3155FB1D
Ambeed, Inc.
H-DL-Phe(4-COOH)-OH
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
209.2
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(2-amino-2-carboxyethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H11NO4/c11-8(10(14)15)5-6-1-3-7(4-2-6)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)(H,14,15)
InChI key
YXDGRBPZVQPESQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/22976-70-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)