주요 문서
AMBH3155FAC4
Ambeed, Inc.
4-Chloro-1-iodo-2-nitrobenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
283.45
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-chloro-1-iodo-2-nitrobenzene
Inchi Code
1S/C6H3ClINO2/c7-4-1-2-5(8)6(3-4)9(10)11/h1-3H
InChI key
ZLQFWQOAQQBLLZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/5446-05-9.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)