주요 문서
AMBH3155F8CC
Ambeed, Inc.
Methyl 2-chloro-3-fluoro-4-pyridinecarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.57
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 2-chloro-3-fluoroisonicotinate
Inchi Code
1S/C7H5ClFNO2/c1-12-7(11)4-2-3-10-6(8)5(4)9/h2-3H,1H3
InChI key
ZVEGSWOSYWFZOR-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/628691-95-2.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)