주요 문서
AMBH303C6BA3
Ambeed, Inc.
PKM2-IN-1
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
345.49
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
(3-methyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate
Inchi Code
1S/C18H19NO2S2/c1-12-15(11-23-18(22)19-9-5-2-6-10-19)17(21)14-8-4-3-7-13(14)16(12)20/h3-4,7-8H,2,5-6,9-11H2,1H3
InChI key
STAFOGVMELKGRI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Store in freezer, under -20C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/94164-88-2.html
Synonym
(3-Methyl-1,4-dioxo-1,4-dihydronaphthalen-2-yl)methyl piperidine-1-carbodithioate
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)