주요 문서
AMBH303C6AA0
Ambeed, Inc.
4-(4,6-Dimethoxy-1,3,5-triazin-2-yl)morpholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
226.24
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,4-dimethoxy-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazine
Inchi Code
1S/C9H14N4O3/c1-14-8-10-7(11-9(12-8)15-2)13-3-5-16-6-4-13/h3-6H2,1-2H3
InChI key
FEDGCLDYLJUCNC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/241483-00-1.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)