주요 문서
AMBH303C6A3E
Ambeed, Inc.
1-Bromo-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
366.9
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-bromo-3-iodo-5-(trifluoromethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C7H3BrF3IO/c8-4-1-5(12)3-6(2-4)13-7(9,10)11/h1-3H
InChI key
SJEYHNDEVIRTLB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/845866-78-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/845866-78-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)