주요 문서
AMBH303C67F2
Ambeed, Inc.
N,N-Diethyl-4-ethynylaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.26
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
N,N-diethyl-4-ethynylaniline
Inchi Code
1S/C12H15N/c1-4-11-7-9-12(10-8-11)13(5-2)6-3/h1,7-10H,5-6H2,2-3H3
InChI key
CBCACOCJKPPSMS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or viscous liquid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/41876-70-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)