주요 문서
AMBH303C6797
Ambeed, Inc.
4-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
234.45
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-bromo-3-chloro-2-fluorobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H2BrClFN/c8-5-2-1-4(3-11)7(10)6(5)9/h1-2H
InChI key
PQFMVBRXNPGOQP-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1160574-68-4.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)