주요 문서
AMBH303C64D5
Ambeed, Inc.
5-Ethynylpyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
118.14
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-ethynyl-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C7H6N2/c1-2-6-3-4-7(8)9-5-6/h1,3-5H,(H2,8,9)
InChI key
ZVGIVKMNLUTRPN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/82454-61-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)