주요 문서
AMBH303C64C6
Ambeed, Inc.
1-Iodo-2-methoxyethane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.99
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
1-iodo-2-methoxyethane
Inchi Code
1S/C3H7IO/c1-5-3-2-4/h2-3H2,1H3
InChI key
SZCAORBAQHOJQI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,Store in freezer, under -20C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Shipped in cold pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/4296-15-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)