주요 문서
AMBH303C63C2
Ambeed, Inc.
(2,3-Dihydrobenzo[b][1,4]dioxin-6-yl)methanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
2,3-dihydro-1,4-benzodioxin-6-ylmethanol
Inchi Code
1S/C9H10O3/c10-6-7-1-2-8-9(5-7)12-4-3-11-8/h1-2,5,10H,3-4,6H2
InChI key
FFLHNBGNAWYMRH-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/39270-39-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)