주요 문서
AMBH303C62F1
Ambeed, Inc.
Methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
307.97
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl 3-bromo-5-(bromomethyl)benzoate
Inchi Code
1S/C9H8Br2O2/c1-13-9(12)7-2-6(5-10)3-8(11)4-7/h2-4H,5H2,1H3
InChI key
CUDWOTQCLYYWOC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/877624-40-3.html
픽토그램
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/877624-40-3.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)