주요 문서
AMBH303C628F
Ambeed, Inc.
Ethyl 5-chloro-3-methylisoxazole-4-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
189.6
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
ethyl 5-chloro-3-methyl-4-isoxazolecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8ClNO3/c1-3-11-7(10)5-4(2)9-12-6(5)8/h3H2,1-2H3
InChI key
UGTFATLKCZMRGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3356-94-3.html
픽토그램
FlameExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)