주요 문서
AMBH303C6241
Ambeed, Inc.
4-(Prop-1-yn-1-yl)benzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(prop-1-ynyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C10H8O2/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12/h4-7H,1H3,(H,11,12)
InChI key
XBPVNJYEOFCIMB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/223562-52-5.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/223562-52-5.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)