주요 문서
AMBH303C6111
Ambeed, Inc.
4-(4-Chlorophenyl)piperidine-4-carbonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
220.7
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(4-chlorophenyl)-4-piperidinecarbonitrile
Inchi Code
1S/C12H13ClN2/c13-11-3-1-10(2-4-11)12(9-14)5-7-15-8-6-12/h1-4,15H,5-8H2
InChI key
PZZPISYIGMLPJB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91721-16-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)