주요 문서
AMBH303C6029
Ambeed, Inc.
7-Fluoroindoline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
173.62
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
7-fluoroindoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H8FN.ClH/c9-7-3-1-2-6-4-5-10-8(6)7;/h1-3,10H,4-5H2;1H
InChI key
JTDIKWUTNZYHMM-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1820711-83-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)