주요 문서
AMBH303C5F85
Ambeed, Inc.
5-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
233.04
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
5-bromo-2-fluoro-4-methylbenzoic acid
Inchi Code
1S/C8H6BrFO2/c1-4-2-7(10)5(8(11)12)3-6(4)9/h2-3H,1H3,(H,11,12)
InChI key
BGBAXZILVNOSAT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/515135-65-6.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/515135-65-6.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)