주요 문서
AMBH303C5EAD
Ambeed, Inc.
4-(Trifluoromethyl)picolinimidamide hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
225.6
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H6F3N3.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-13-5(3-4)6(11)12;/h1-3H,(H3,11,12);1H
InChI key
XRIANKIGGKEYMI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/909109-68-8.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/909109-68-8.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)