주요 문서
AMBH303C5C07
Ambeed, Inc.
Methyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
176.17
MDL number:
가격 및 재고 정보를 현재 이용할 수 없음 고객지원팀으로 연락바랍니다.
Iupac Name
methyl imidazo[1,2-a]pyridine-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C9H8N2O2/c1-13-9(12)7-3-2-5-11-6-4-10-8(7)11/h2-6H,1H3
InChI key
UJLRMEAGEVCFNJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/133427-07-3.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)